Learn More
STEMCELL Technologies MegaCult™-C Complete Kit with Cytokines
Description
- MegaCult™-C Complete Kit with Cytokines includes all reagents required for the optimal growth of megakaryocyte progenitors (CFU-Mk) within double chamber slides and for the detection of CFU-Mk colonies by immunocytochemical staining
- MegaCult™-C medium is optimized for the growth of CFU-Mk in human bone marrow, mobilized peripheral blood and cord blood samples
- It is suitable for use with CD34+-enriched cells, mononuclear cells and cells isolated by other purification methods
Specifications
Specifications
| Cell Type | Hematopoietic Stem and Progenitor Cells |
| For Use With (Application) | Cell Culture, Colony Assay, Functional Assay |
| Quantity | 1 Kit |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?