Learn More
STEMCELL Technologies MegaCult™-C Avidin-Alkaline Phosphatase Conjugate
Description
- MegaCult™-C Staining Kit for CFU-Mk contains all the reagents needed to stain fixed and dehydrated CFU-Mk colonies cultured in MegaCult™-C collagen-based medium
- Megakaryocytes and platelets expressing the glycoprotein IIb/IIIa are stained with anti-human CD41 antibody and an alkaline phosphatase detection system
- The kit is also suitable for detection of bipotential erythroid-megakaryocyte progenitor cells (BFU-E/Mk)
Spécification
Spécification
| Description | Hematopoietic Stem and Progenitor Cells |
| Quantity | 200 μL |
| For Use With (Application) | Colony Assay, Immunocytochemistry |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?