Learn More
Medroxyprogesterone-17-acetate 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Specifica
Specifica
| Chemical Name or Material | Medroxyprogesterone acetate |
| CAS | 71-58-9 |
| Analyte or Component Names | Medroxyprogesterone acetate |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Molecular Formula | C24 H34 O4 |
| Concentration | 100 μg/mL |
| Certifications/Compliance | ISO 17034 |
| Synonym | 6alpha-Methyl-3,20-dioxopregn-4-en-17-yl acetate, Medroxyprogesterone acetate, Megestrol Acetate Imp. A (EP), Amen, Aragest, Aragest 5, Asconale, CBP 1011, Clinofem, Clinovir, Colirest, Curretab, Cycrin, DMPA, Depo-Clinovir, Depo-Prodasone, Depo-Provera, Depo-Ralovera, Depo-SubQ Provera 104, Depo-progestin, Depo-promone, Depomedroxyprogesterone acetate, Depot-medroxyprogesterone acetate, Farlutal, Farlutin, G-Farlutal, Gestapuran, Hematrol, Hysron, Indivina, Lutopolar, Lutoral, MAP, MAP (steroid), MPA, MPA Gyn 5, Med-Pro, Medroprogesterone acetate, Medroxyprogesterone 17-acetate, Meprate, Metigestrona, NSC 21171, NSC 26386, Nadigest, Nidaxin, Novo-Medrone, Oragest, Perlutex, Perlutex Leo, Prempack C, Prodasone, Progespon, Progestalfa, Progeston, Progevera, Provera, Proverone, Ralovera, Repromap, Repromix, Sirprogen, Sodelut G, U 8839, Veramix, Pregn-4-ene-3,20-dione, 17-(acetyloxy)-6-methyl-, (6alpha)-, Pregn-4-ene-3,20-dione, 17-hydroxy-6alpha-methyl-, acetate (7CI,8CI), Progesterone, 17-hydroxy-6alpha-methyl-, acetate (6CI), (6alpha)-17-(Acetyloxy)-6-methylpregn-4-ene-3,20-dione, 17alpha-Acetoxy-6alpha-methylpregn-4-ene-3,20-dione, 17alpha-Acetoxy-6alpha-methylprogesterone, 17alpha-Hydroxy-6alpha-methyl-4-pregnene-3,20-dione 17-acetate, 17alpha-Hydroxy-6alpha-methylpregn-4-ene-3,20-dione acetate, 17alpha-Hydroxy-6alpha-methylprogesterone acetate, 6alpha-Methyl-17-acetoxyprogesterone, 6alpha-Methyl-17R-hydroxyprogesterone acetate, 6alpha-Methyl-17alpha-Hydroxy-4-pregnene-3,20-dione acetate, 6alpha-Methyl-17alpha-acetoxy-Delta4-pregnene-3,20-dione, 6alpha-Methyl-17alpha-acetoxypregn-4-ene-3,20-dione, 6alpha-Methyl-17alpha-hydroxyprogesterone acetate, Megestrol Acetate Impurity A |
| InChI Formula | InChI=1S/C24H34O4/c1-14-12-18-19(22(4)9-6-17(27)13-21(14)22)7-10-23(5)20(18)8-11-24(23,15(2)25)28-16(3)26/h13-14,18-20H,6-12H2,1-5H3/t14-,18+,19-,20-,22+,23-,24-/m0/s1 |
| SMILES | C[C@H]1C[C@@H]2[C@H](CC[C@@]3(C)[C@H]2CC[C@]3(OC(=O)C)C(=O)C)[C@@]4(C)CCC(=O)C=C14 |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?