Learn More
Haldenwanger™ Medium High Form Melting Porcelain Crucibles
Beskrivelse
Use these dishes for a variety of applications. Haldenwanger™ Medium High Form Melting Porcelain Crucibles feature a smooth internal finish, constructed from optimized laboratory porcelain.
- Available in a variety of sizes
- Sizes up to 175mL glazed except rim
- 1,000mL and larger are glazed except outside base
- Complies with DIN VDE 0335, type C 100
Tekniske data
Tekniske data
| Material | Porcelain |
| Finish | Glazed |
| Capacity (Metric) | 15 mL |
| Diameter (Metric) Outer | 35mm |
| Height (Metric) | 28mm |
| Product Type | Porcelain melting crucibles |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?