Learn More
Meclofenoxate Hydrochloride, TRC
Codice prodotto. 30137567
Cambia vista
Click to view available options
Quantity:
50 mg
5 g
10 g
Dimensione della confezione:
10g
50mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantity unitSize
30137567 5 g 5g
30135124 10 g 10g
17971065 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 30137567 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCM2027705G
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 3685-84-5
Molecular Formula C12 H16 Cl N O3 . Cl H
Molecular Weight (g/mol) 294.17
Synonym Acetic acid, 2-(4-chlorophenoxy)-, 2-(dimethylamino)ethyl ester, hydrochloride (1:1), Acetic acid, (4-chlorophenoxy)-, 2-(dimethylamino)ethyl ester, hydrochloride (9CI), Acetic acid, (p-chlorophenoxy)-, 2-(dimethylamino)ethyl ester hydrochloride (6CI,8CI), 2-(Dimethylamino)ethyl (p-chlorophenoxy)acetate hydrochloride, Acefen, Acephen, Brenal, Cellative, Centrophenoxine, Centrophenoxine hydrochloride, Cerutil, Dimethylaminoethyl 4-chlorophenoxyacetate hydrochloride, Dimethylaminoethyl p-chlorophenoxyacetate hydrochloride, Helfergin, Lucidril, Lucidryl hydrochloride, Marucotol, Meclofenoxate hydrochloride, Meclophenoxate hydrochloride, Methocynal, Proserout
IUPAC Name 2-(dimethylamino)ethyl 2-(4-chlorophenoxy)acetate;hydrochloride
SMILES Cl.CN(C)CCOC(=O)COc1ccc(Cl)cc1
Specifica
Quantity 5 g
InChI Formula InChI=1S/C12H16ClNO3.ClH/c1-14(2)7-8-16-12(15)9-17-11-5-3-10(13)4-6-11;/h3-6H,7-9H2,1-2H3;1H
Formula Weight 293.0585
Chemical Name or Material Meclofenoxate Hydrochloride
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.