Description
MCM7 Monoclonal specifically detects MCM7 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry (Intracellular Staining), Immunocytochemistry, Immunohistochemistry, Western Blot.
Spécification
Spécification
| Antigen | MCM7 |
| Applications | Flow Cytometry (Intracellular Staining), Immunocytochemistry, Immunohistochemistry, Western Blot |
| Classification | Monoclonal |
| Clone | 2068B |
| Conjugate | PE |
| Dilution | Western Blot, Immunohistochemistry, Intracellular Staining by Flow Cytometry, Immunocytochemistry |
| Formulation | PBS |
| Gene Alias | CDC47 homolog, CDC47P85MCM, DNA replication licensing factor MCM7, EC 3.6.4.12, homolog of S. cerevisiae Cdc47, MCM2PNAS146, MCM7 minichromosome maintenance deficient 7 (S. cerevisiae), minichromosome maintenance complex component 7, minichromosome maintenance deficient (S. cerevisiae) 7, minichromosome maintenance deficient 7, P1.1-MCM3, P1CDC47 |
| Host Species | Rabbit |
| Immunogen | E. coli-derived recombinant human MCM7, Gly188-Ala328, Accession # P33993 |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?