Learn More
MBL™ Borosilicate Glass Class A Col Lisse
Beschreibung
- Complies with ISO 1042 and DIN 12664
- Finely calibrated to Class A tolerances
- Each flask is laser etched with an individual serial number, batch code and date of manufacture
- Manufactured from chemically resistant borosilicate glass
- Conformity 'H' certified
- Inscriptions in blue enamel
- Supplied with polyethylene stopper
- Batch certificate available to download online
- Complies with ISO 1042
- With plain neck to accept rubber stopper
- Manufactured from borosilicate glass
- Finely calibrated to Class A tolerances
- Conformity 'H' certified
- Individually laser etched with serial number, batch code and date of manufacture
- Batch certificate available to download online
- Blue enamel inscriptions
Spezifikation
Spezifikation
| Certifications/Compliance | Class A, ISO 1042, Conformity 'H' certified |
| Closure Material | Rubber |
| Capacity (Metric) | 50 mL |
| Material | Borosilicate Glass |
| Height (Metric) | 140 mm |
| Neck Style | Plain |
| Tolerance | ±0.6 mL |
| Graduated | Yes |
| Class | A |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?