Få mere at vide
Få mere at vide
3M™ Maxim™ DX Safety Glasses
Beskrivelse
- Safety spectacles with aspherical lens for 180° of Pure Vision and superior eye coverage
- DX coating provides enhanced anti-scratch and anti-fog protection
- Spectacles with ventilation channel across the lens to minimize misting
- Design provides excellent coverage and good field of vision
- Pliable, adjustable nose-pads and a 'soft-touch' brow guard
- Adjustable temple lengths and pantoscopic (angle) adjustments
Tekniske data
Tekniske data
| Certifications/Compliance | EN 166: EN 169 |
| Lens Type | DX |
| Lens Tint | Shade 5 |
| Product Type | Safety glasses |
| For Use With (Application) | Construction |
| Frame Color | Black, Gray |
| Lens Material | Polycarbonate |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?