Description
A peptide to MAT2A.
Specifications
Specifications
| Gene ID (Entrez) | 4144 |
| Species | Human |
| Product Line | Novus |
| Content And Storage | Store at -80 C. Avoid freeze-thaw cycles. |
| Formulation | Peptide dissolved in dH2O. Contains no BSA. |
| For Use With (Application) | This Peptide is Useful as a Blocking Peptide for NB 110-94158. For Further Blocking Peptide Related Protocol, Click Here . |
| Gene Alias | AdoMet synthase 2, AMS2, EC 2.5.1.6, MAT 2, MATA2SAMS2adoMet synthetase 2, MATII, MAT-II, Methionine adenosyltransferase 2, Methionine adenosyltransferase II, methionine adenosyltransferase II, alpha, S-adenosylmethionine synthase isoform type-2, S-adenosylmethionine synthetase isoform type-2 |
| Gene Symbol | MAT2A |
| Product Type | MAT2A |
| Quantity | 0.05 mL |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?