Learn More
Masterflex™ Stainless Steel Rotor Cartridge Pump Heads
Description
- Load pump heads with 1 to 8 cartridges
- Mix large and small cartridges—one large cartridge occupies the same space as two small one
- Cartridge heads are available with three or four rollers; the greater the number of rollers, the lower the pulsation in the flow
- Require drives with a minimum of
- 1⁄10hp and a maximum of 600rpm
- Includes mounting hardware and hex key tool
Spécification
Spécification
| Flow Rate | 0.0028 to 85 mL/min. |
| For Use With (Application) | For fast tubing changes |
| No. of Channels | 4 |
| No. of Rollers | 8 |
| Occlusion Type | Offset, tangential, adjustable |
| Quantity | 1 Each |
| Roller Material | Rulon™ |
| Type | Cartridge Pump Head |
| Rotor Material | Stainless Steel |
| Speed | 1 to 250 rpm |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?