Learn More
Masterflex™ PharmaPure™ I/P™ Precision Pump Tubing
Codice prodotto. 11896753
Cambia vista
Click to view available options
Tubing Size:
26
73
82
Dimensione della confezione:
Each
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Tubing Size unitSize
11896753 26 Each
11806763 73 Each
11816763 82 Each
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 11896753 Fornitore Masterflex™ N. del fornitore 0643526
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Protect fluid purity with PharmaPure™ tubing. Masterflex™ PharmaPure™ I/P™ Precision Pump Tubing features ultra-low spallation, ideal for sensitive and costly fluids and for filtration applications.
Tubing is custom Extruded to fit Masterflex™ Pumps. Engineered for long life in peristaltic pump applications. Lot-to-lot consistency for superior accuracy and repeatability.
  • Nontoxic and non-hemolytic with excellent biocompatibility
  • Long life under pressure up to 60 psi (4 bar)
  • Low extractables and low gas permeability
  • Meets USP Class VI criteria
  • FDA compliant
  • Pharmaceutical biotech, and food applications
  • Opaque off-white
Specifica
Autoclavable Autoclavable
Diameter (Metric) Inner 6.4 mm
Material PharmaPure
Overall Length (Metric) 760 cm
For Use With (Application) pharmaceutical, biotech and food applications
Min. Operating Temperature (Metric) -51°C
Tubing Size 26
Flow Rate 0.01 to 4L/min.
Height (Metric) 8.8 m
Gas Permeability Low
Color Opaque Off-white
Maximum Pressure 40 psi
Vacuum Level 660 mm
Max. Operating Temperature (Metric) 132°C
Product Type Pump Tubing
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.