Description
- Vary motor speed by using a regulator to adjust air pressure
- The 3/4-hp air motor starts smooth, runs cool and requires little maintenance
- Air motor generates less heat than an electric motor
- Painted steel IP34 rated housing protects from water spray
- Drive meets EU machine directive requirements for CE compliance
- Drive conforms to design/manufacturing standards of the European community
- Connect to your existing air supply or compressor
- Air hose and compressor are not included
- Drive accepts two different pump head types: I/P Standard or I/P EASY-LOAD
Spécification
Spécification
| Electrical Requirements | 3/4 hp 560 w |
| Includes | Regulator with 5-μm air filter and 1/4'' NPT(F) connection, automatic lubricator, 0 to 30 psi pressure gauge, and muffler |
| Speed Control | ±10% |
| Type | Pump Drive |
| Wattage | 560 w |
| Speed | 100 to 650 rpm |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?