Learn More
Masterflex™ Chem-Durance™ Bio L/S™ Precision Pump Tubing
Beschreibung
Tubing is custom extruded to fit Masterflex™ Pumps. Engineered for long life in peristaltic pump applications. Performs in a wide range of chemical applications limiting the number of tubing formulations you need to keep on hand. Low spallation maintains purity of fluid. Flexible outer jacket acts as an insulating layer to absorb and dissipate heat from the rollers and extending the life of the tubing.
- Plasticizer-free, smooth bore liner is hydrophobic and resists the absorption/adsorption of aqueous fluids
- Complies with USP Class VI, FDA, REACH, RoHS
- Excellent chemical compatibility and biocompatibility
- Excellent pump life and durability under pressure
- Excellent chemical resistance and long pumping life
- Meets USP Class VI requirements
Spezifikation
Spezifikation
| Autoclavable | Autoclavable |
| Diameter (Metric) Inner | 0.8 mm |
| Material | Chem-Durance Bio |
| Overall Length (Metric) | 1520 cm |
| For Use With (Application) | laboratory, pharmaceutical processing and biotech applications |
| Min. Operating Temperature (Metric) | -60°C |
| Tubing Size | 13 |
| Flow Rate | 0.06 to 36mL/min. |
| Height (Metric) | 8.8 m |
| Color | Opaque |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?