Learn More
Masterflex™ Nylon Barbed Fittings
Click to view available options
For Use With:
0.0625 in. Tubing I.D.
0.25 in. Tubing I.D.
0.375 x 0.25 in. Tubing I.D.
0.625 in. Tubing I.D.
Shape:
Straight
T-shape
Y
Tamaño de la unidad:
Pack of 10
Descripción
- Easily connect fluid paths in the laboratory
- No leaks, flow restrictions or costly downtime
- Creates seals that typically hold pressures up to 30 psi (2 bar)
Especificaciones
Especificaciones
| Material | Nylon |
| For Use With | 0.0625 in. Tubing I.D. |
| Min. Operating Temperature (Metric) | -46°C |
| Packaging Quantity | 10 Pack |
| Sterilization Method | Ethylene Oxide |
| Shape | Y |
| Max. Operating Temperature (Metric) | 121°C |
| Product Type | Barbed Fitting |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido