Learn More
Cole-Parmer™ Masterflex™ L/S Variable-Speed Console Drive
Product Code. 15927965
Click to view available options
No. of Pump Heads:
Accepts 1
Accepts up to 2
Unit Size:
Each
Product Code. 15927965
Brand: Cole-Parmer™ 0755515
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Masterflex L/S Variable-Speed Console Drives are compact and cost effective for general fluid transfer applications
  • Flow range: 0.42 to 2900 mL/min
  • Simple operation with single-turn speed control
  • Separate power switch enables you to maintain speed setting when turning drive on/off; front-panel LED indicates power on
  • Reversible motor lets you easily prime/purge tubing and pump in either direction
  • Remote control of start/stop via DB9 connector on back of drive
Spezifikation
Accuracy ±5%
Certifications/Compliance UL, CSA, CE
Color White and Blue
Description Masterflex 07555-15 L/S Variable-Speed Console Drive, 7 to 200 rpm, 230 VAC
Electrical Requirements 180 to 260 VAC 50/60 Hz 37 w
Flow Rate 0.42 to 1130 mL/min.
For Use With (Application) Fluid handling
For Use With Standard, Easy-Load, Easy-Load II, Easy-Load 3, Multichannel, High-Performance, and Cartridge pump heads
IP Rating IP22
Includes 6-ft (1.8 m) line cord with IEC 320/CEE22 socket. 
Max. Operating Temperature (Metric) 40°C
Model L/S
Min. Operating Temperature (Metric) 0°C
No. of Pump Heads Accepts up to 2
Overall Height (Metric) 134 mm
Overall Length (Metric) 230 mm
Overall Width (Metric) 183 mm
Plug Type Country-specific plug included - must specify ultimate destination when ordering.
Quantity 1 Each
Remote Control Start/Stop
Reversible Yes
Speed Control Analog
Sterility Non-sterile
Wattage 37 w
Voltage 180/260 V
Speed 7 to 200 rpm
Maximum Pressure Depends on tubing formulation and size
Case Material Painted Steel, ABS Plastic
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt