Learn More
Thermo Scientific™ Marathon 9mm I.D. Septa in Glass Jar
Shop All Thermo Scientific Products
Click to view available options
Diameter (Metric) Inner:
9 mm
Unit Size:
Each
Spécification
Spécification
| Type | Low Bleed Septum |
| For Use With (Equipment) | Trace and Focus GC Instruments |
| Material | Silicone |
| Diameter (Metric) Inner | 9 mm |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu