Learn More
Manganese - Mn @ 1000 μg/g in Hydrocarbon Oil
Specifikationer
Specifikationer
| Chemical Name or Material | Manganese |
| CAS | 7439-96-5 |
| Analyte or Component Names | Manganese |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Molecular Formula | Mn |
| Concentration | 1000 μg/g |
| Synonym | Mn |
| InChI Formula | InChI=1 S/Mn |
| Solution Type | Single Solution |
| SMILES | [Mn] |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?