Learn More
Melford Maltose
Click to view available options
Quantity:
100 g
250 g
500 g
1 kg
5 kg
Packungsgröße:
100g
1kg
250g
500g
5kg
Beschreibung
Product usually ships within 24 hours. Research or further manufacturing use only, not for food or drug use.
CAS Number: 6363-53-7
Molecular Formula: C12H22O11H2O
Molecular Weight: 360.3Spezifikation
Spezifikation
| CAS | 6363-53-7 |
| Molecular Formula | C12H22O11-H2O |
| Quantity | 500 g |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur