Learn More
Melford Maltose
Product Code. 30018460
Click to view available options
Quantity:
100 g
250 g
500 g
1 kg
5 kg
Unit Size:
100g
1kg
250g
500g
5kg
Product Code. 30018460
Brand: Melford M22000100.0
Product usually ships within 24 hours. Research or further manufacturing use only, not for food or drug use.
CAS Number: 6363-53-7
Molecular Formula: C12H22O11H2O
Molecular Weight: 360.3
Specifications
CAS 6363-53-7
Molecular Formula C12H22O11-H2O
Quantity 100 g
Product Content Correction
Product Title
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis