Learn More
Malononitrile, Sigma-Aldrich™
Product Code. 15874181
Change view
Click to view available options
Quantity:
100 g
250 g
Unit Size:
100g
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity Unit Size
15874181 250 g 250g
15864181 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 15874181 Supplier Sigma Aldrich Supplier No. 8061890250
 Restricted Item
Estimated Shipment: 16-11-2026
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 109-77-3
Spécification
Melting Point 32°C to 34°C
Density 1.05 g/cm3 at 20°C
Boiling Point 220°C/1013 hPa
MDL Number MFCD00001883
Quantity 250 g
Synonym Malononitrile, Malonodinitrile, Malononitrile
Molecular Weight (g/mol) 66.06
Grade Research
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.