Learn More
Malononitrile, Sigma-Aldrich™
Product Code. 15874181
Change view
Click to view available options
Quantity:
100 g
250 g
Unit Size:
100g
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity Unit Size
15874181 250 g 250g
15864181 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 15874181 Supplier Sigma Aldrich Supplier No. 8061890250
 Restricted Item
Estimated Shipment: 19-11-2026
Add to basket
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 109-77-3
Especificaciones
Melting Point 32°C to 34°C
Density 1.05 g/cm3 at 20°C
Boiling Point 220°C/1013 hPa
MDL Number MFCD00001883
Quantity 250 g
Synonym Malononitrile, Malonodinitrile, Malononitrile
Molecular Weight (g/mol) 66.06
Grade Research
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.