Få mere at vide
Få mere at vide
Maleic Acid, MedChemExpress
Beskrivelse
Maleic Acid is a Glutamate Decarboxylase (GAD) inhibitor of E. coli and L. monocytogenes.
Tekniske data
Tekniske data
| Chemical Name or Material | Maleic Acid |
| CAS | 110-16-7 |
| Color | White to Off-White |
| Purity Grade Notes | Research |
| Molecular Formula | C4H4O4 |
| Quantity | 5 g |
| Solubility Information | H2O : 100 mg/mL (861.55 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | O=C(O)/C=C\C(O)=O |
| Molecular Weight (g/mol) | 116.07 |
| Formula Weight | 116.07 |
| Vis mere |
Research purposes only
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?