Learn More
Novex™ MAGPIX™ Drive Fluid (4 pack)
Description
MAGPIX™ Drive Fluid is the delivery medium for transporting the sample being analyzed on the Luminex™ MAGPIX™ system to the optic components. Each unit in the 4-pack of drive fluid contains 750 ml.
Please refer to a Luminex™ instrument user manual for proper installation and use of MAGPIX™ Drive Fluid with the MAGPIX™ System.
For research use only. Not intended for human or animal therapeutic or diagnostic use.
Please refer to a Luminex™ instrument user manual for proper installation and use of MAGPIX™ Drive Fluid with the MAGPIX™ System.
For research use only. Not intended for human or animal therapeutic or diagnostic use.
Spécification
Spécification
| Type | Drive Fluid |
| For Use With (Equipment) | Luminex™ Instruments, MAGPIX™ System |
| Product Line | MAGPIX |
| Quantity | 4 x 750 mL |
| Shipping Condition | Room Temperature |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?