Beschreibung
Contains PTFE-coated IKAFLON™ and TRIKA™ Magnetic stirring bars. IKAFLON™ Magenetic Stirring Bars are cylindrical with rounded ends to ensure even mixing.. TRIKA™ 25 and 42 Magnetic Stirring Bars are pyramid/scraper-shaped for mixing difficult to dissolve samples or to prevent sedimentation.
Kit includes one each of the following:
Kit includes one each of the following:
- IKAFLON™ 10 Magnetic stirring bar (10 x 6mm dia.)
- IKAFLON™ 15 Magnetic stirring bar (15 x 6mm dia.)
- IKAFLON™ 20 Magnetic stirring bar (20 x 8mm dia.)
- IKAFLON™ 25 Magnetic stirring bar (25 x 8mm dia.)
- IKAFLON™ 30 Magnetic stirring bar (30 x 8mm dia.)
- IKAFLON™ 40 Magnetic stirring bar (40 x 8mm dia.)
- IKAFLON™ 50 Magnetic stirring bar (50 x 8mm dia.)
- IKAFLON™ 80 Magnetic stirring bar (80 x 10mm dia.)
- TRIKA™ 25 Magnetic stirring bar
- TRIKA™ 42 Magnetic stirring bar
Spezifikation
Spezifikation
| Includes | IKAFLON™ 10/15/20/25/30/40/50/80, TRIKA™ 25/42 |
| Coating | PTFE |
| Quantity | 1/Ea. |
| Type | Magnetic Stir Bar |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?