Learn More
Buerkle™ Magnetic Centrifugal Pumps
Product Code. 17284343 Shop All Bürkle Products
Click to view available options
Flow Rate:
1 to 24 L/min.
Conditionnement:
Each
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit. 17284343
Marque: Buerkle™ 57660002
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
The magnetic centrifugal pumps are suitable for transferring acids, alkalis, alkaline and electroplating baths, photography chemicals as well radioactive, sterile and highly corrosive liquids.
The drive, via contact-free magnetic force transfer, requires no dynamic shaft seals and this makes a hermetically sealed pump housing possible,which means that it cannot leak.
  • Seal-less
  • Surrounding temperature max. 45 °C
  • Operating temperature max. 60 °C
  • Viscosity max. 20 mPas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Model Pressure connection 3/4 in. outer thread (BSP)
Voltage 230 V
Flow Rate 1 to 24 L/min.
Applications For delivery heights up to 3 m
Temperature (Metric) Max 60°C Operating temperature
Drive Unit 29 Watts
Material Polypropylene (Fiber Glass Reinforced), Stainless Steel (Shaft), Rulon (Bearing), FKM (Seal), Ceramics (Shaft)
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis