Learn More
Magnesium Acetate Tetrahydrate, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10616652 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Quantity:
500 g
Packaging:
Plastic powder jar
Packungsgröße:
500g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity Packaging Packungsgröße
10616652 500 g Plastic powder jar 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 10616652 Lieferant Fisher Chemical Lieferanten-Nr. M/0300/53
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Spezifikation
CAS 16674-78-5
Melting Point 80°C
Color White
pH 7 to 9
Packaging Plastic powder jar
Molecular Formula C4H14MgO8
MDL Number MFCD00149214
Quantity 500 g
Synonym magnesium acetate tetrahydrate, cromosa, acetic acid, magnesium salt, tetrahydrate, unii-i01g0ejc3b, i01g0ejc3b, magnesium diacetate tetrahydrate, magnesium diethanoate tetrahydrate, acmc-20aklu, magnesiumacetatetetrahydrate, ksc497c8p
InChI Key XKPKPGCRSHFTKM-UHFFFAOYSA-L
SMILES O.O.O.O.[Mg++].CC([O-])=O.CC([O-])=O
IUPAC Name magnesium;diacetate;tetrahydrate
Molecular Weight (g/mol) 214.45
PubChem CID 134717
Formula Weight 214.398g/mol
Physical Form Solid
Mehr anzeigen Weniger anzeigen