Learn More
Melford Magenta-GlcA
Product Code. 30018113
Click to view available options
Quantity:
100 mg
1 g
Unit Size:
100mg
1g
Product Code. 30018113
Brand: Melford B730501.0
Chromogenic substrate for B-D-Glucuronidase (GUS).
Chromogenic substrate for B-D-Glucuronidase (GUS). Produces a magenta color for (GUS) gene detection.
Specifications
Quantity 1 g
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.