Description
MAdCAM-1 Monoclonal specifically detects MAdCAM-1 in Mouse samples. It is validated for Western Blot.
Specifications
Specifications
| Antigen | MAdCAM-1 |
| Applications | Western Blot |
| Classification | Monoclonal |
| Clone | RM0284-11A55 |
| Conjugate | Alexa Fluor 647 |
| Dilution | Western Blot |
| Formulation | 50mM Sodium Borate with 0.05% Sodium Azide |
| Gene Alias | hMAdCAM-1, MACAM1, MAdCAM-1, mucosal addressin cell adhesion molecule 1, mucosal addressin cell adhesion molecule-1, mucosal vascular addressin cell adhesion molecule 1 |
| Gene Symbols | MADCAM1 |
| Host Species | Rat |
| Show More |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?