Få mere at vide
Få mere at vide
Brady™ M710 Label Printer
Beskrivelse
- Auto-cut labels and work all day on one charge
- Use one device for 100's of applications, printing on the toughest materials around
- Get lightning-fast print speeds, plus cut labels automatically
- Work longer – print 4,500 labels on a full battery charge
- Enjoy more durability with a printer that withstands 1.2 m drops, blowing sand and dust
- Print what you need, how you need – text, barcodes, shapes and images using a keypad or software
- Get shop-to-field flexibility with label saving, sharing and data imports
Tekniske data
Tekniske data
| Product Type | Printer |
| Color | Blue |
| Display Type | Color LCD Touchscreen |
| For Use With (Equipment) | Brady Labels |
| Material | Plastic |
| Print Technology | Thermal Transfer |
| Length (English) | 4.6 in. |
| Width (English) | 9.45 in. |
| Length (Metric) | 116.75 mm |
| Width (Metric) | 240.03 mm |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?