Beschreibung
- Special aggressive adhesive stays in place, but removes cleanly without leaving adhesive residue, making it ideal for applications like 5S and inventory
- Vinyl film can be thermal transfer printed
- Average outdoor durability is 5 years
- Service temperature of -40°C to 82°C
- For material specific performance and properties, please refer to the Technical Data Sheet (TDS)
Spezifikation
Spezifikation
| Product Type | Printer Kit |
| Color | Black on White |
| Display Type | None |
| For Use With (Equipment) | Brady Labels |
| Material | Vinyl |
| Print Technology | Thermal Transfer |
| Length (English) | 25 ft. |
| Width (English) | 1 in. |
| Length (Metric) | 7.62 m |
| Width (Metric) | 25.40 mm |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?