Description
Use our tool to find and order pre-designed primers for PCR and Sanger sequencing. Free of SNPs and dimers, target-specific, and suitable for universal PCR conditions, these primers can be ordered unmodified, M13-tailed, HPLC-purified, or desalted. All primers are checked by mass spectrometry.
Spécification
Spécification
| Description | M13 Human Forward HPLC Primer, 50 nmole, For PCR and Sanger Sequencing |
| Product Type | M13 Human Forward HPLC Primer |
| Primer | Forward |
| Quantity | 50 nmol |
| Grade | HPLC |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?