Learn More
LYVE-1 Antibody Pack, Novus Biologicals™
Antibody Pack
Brand:  Novus Biologicals NB100-939-1Pack
Product Code. 18520063
  • 5225.00 NOK / 1 set
Description
LYVE-1 Antibody Packantibody specifically detects LYVE-1 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunohistochemistry (Frozen)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
LYVE-1
Unconjugated
See individual datasheets for LYVE-1 Antibody Pack Immunogens.
RUO
10894
Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
cell surface retention sequence binding protein-1, Cell surface retention sequence-binding protein 1, CRSBP1, CRSBP-1, extracellular link domain containing 1, extracellular link domain-containing 1, Extracellular link domain-containing protein 1, HAR, Hyaluronic acid receptor, lymphatic vessel endothelial hyaluronan receptor 1, lymphatic vessel endothelial hyaluronic acid receptor 1, LYVE1, LYVE-1, UNQ230/PRO263, XLKD1
1 Pack
Angiogenesis, Cancer, Cardiovascular Biology, Endosome Markers, Endothelial Cell Markers, Immunology, Inflammation, Metastasis
Human, Mouse, Rat
Purified
Certificates
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt