Learn More
STEMCELL Technologies Lymphoprep™
Product Code. 15257179
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Product Type:
250 mL
500 mL
3000 mL
Quantity:
1 x 250 mL Bottle
1 x 500 mL Bottle
6 x 500 mL Bottles
Conditionnement:
250mL
Pack of 4
Pack of 6
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit. Product Type Quantity unitSize
15257179 3000 mL 6 x 500 mL Bottles Pack of 6
17171036 250 mL 1 x 250 mL Bottle 250mL
17181036 500 mL 1 x 500 mL Bottle Pack of 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit. 15257179 Fournisseur STEMCELL Technologies Code fournisseur 07861
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Density gradient medium for the isolation of mononuclear cells
  • Lymphoprep™ is a density gradient medium recommended for the isolation of mononuclear cells from peripheral blood, cord blood, and bone marrow by exploiting differences in cell density
  • Granulocytes and erythrocytes have a higher density than mononuclear cells and therefore sediment through the Lymphoprep™ layer during centrifugation
  • Lymphoprep™ can be substituted for Ficoll-Paque™ without any need to change your existing protocols and is fully compatible with both SepMate™ and RosetteSep™
  • Lymphoprep™ has a density of 1.077 g/mL
Spécification
Quantity 6 x 500 mL Bottles
Cell Type Mononuclear Cells
For Use With (Application) Cell Isolation
Product Type 3000 mL
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.