Learn More
Lutetium(III) oxide, REacton™, 99.995% (metals basis), REM 50ppm
Code produit 11311438
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantity:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantity unitSize
11311438 1 g 1g
11321438 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 11311438 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 010912.03
 Restricted Item
Estimated Shipment: 19-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Request Bulk or Custom Format
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 12032-20-1 | Lu2O3 | 397.93 g/mol
The product of Lutetium(III) oxide and palladium(II) oxide has a potential use in superconducting materials. It is an important raw material for laser crystals. It has specialized uses in ceramics, glass, phosphors, and lasers. Also used as a catalyst in cracking, alkylation, hydrogenation, and polymerization.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 12032-20-1
Molecular Formula Lu2O3
Molecular Weight (g/mol) 397.93
MDL Number MFCD00011100
InChI Key UGBIHFMRUDAMBY-UHFFFAOYSA-N
Synonym lutetium 3+ ; oxygen 2-, lutetium oxide, lutetium iii oxide trace rare earth metals basis 1g, cid159406, einecs 234-764-3, lu2o3, lutetium 3+
IUPAC Name dilutetium(3+) trioxidandiide
SMILES [O--].[O--].[O--].[Lu+3].[Lu+3]
Spécification
Melting Point 2487°C
Physical Form Powder
Quantity 1 g
Merck Index 14,5615
Solubility Information Insoluble in water.
Formula Weight 397.94
Percent Purity 99.995%
Grade Reacton
Odor Odorless
Sensitivity Hygroscopic
Density 9.420 g/mL
Assay (metals basis)
Chemical Name or Material Lutetium(III) oxide, REM 50ppm
Afficher plus Afficher moins
RUO – Research Use Only
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.