Learn More
Lutetium(III) fluoride, REacton™, 99.9% (REO), Thermo Scientific Chemicals
Product Code. p-7049536
Click to view available options
Quantity:
1 g
5 g
Unit Size:
1g
5g
Product Code. 11372578
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 014620.03
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 13760-81-1
MDL Number MFCD00016191
Specifikationer
Melting Point 1182°C
Physical Form Lump
Quantity 1 g
UN Number UN3288
Formula Weight 231.97
Percent Purity 99.9%
Grade Reacton
Odor Odorless
Sensitivity Hygroscopic
Density 8.3 g/mL
Assay (REO)
Chemical Name or Material Lutetium(III) fluoride
Visa mer Visa mindre
RUO – Research Use Only
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.