Learn More
Lubricating Oil Standard 3: Ca @ 0.000; P @ 0.020; S @ 0.300; Zn @ 0.175 wt% in Lubricating Oil, VHG™
Click to view available options
Quantity:
100 mL
missing translation for 'unitSize'
100mL
Description
Lubricating Oil Standard 3: Ca @ 0.000; P @ 0.020; S @ 0.300; Zn @ 0.175 wt% in Lubricating Oil
Spécification
Spécification
| Chemical Name or Material | Calcium/Phosphorus/Zinc/Sulfur |
| CAS | 7440-70-2, 7723-14-0, 7440-66-6, 7704-34-9 |
| Methods | XRF |
| Analyte or Component Names | Calcium/Phosphorus/Zinc/Sulfur |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Certifications/Compliance | ISO 17034 |
| Solvent or Matrix | 20 cSt Mineral Oil |
| Quantity | 100 mL |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | Calcium 0%/Phosphorus 0.0201%/Zinc 0.1759%/Sulfur 0.3006% |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu