Learn More
LSG1 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand:  Proteintech 17750-1-AP-150UL
 View more versions of this product
Product Code. 16887704
  • 4836.10 NOK / 150µL
Description
This gene encodes a protein related to the yeast large subunit GTPase 1. The encoded protein is necessary for cell viability and may localize in the endoplasmic reticulum, nucleus and cytoplasm.
Specifications
Specifications
LSG1
Polyclonal
Unconjugated
LSG1
hLsg1, Large subunit GTPase 1 homolog, LSG1
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
224092, 288029, 55341
-20°C
Liquid
Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot
0.25 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
Q3UM18, Q5BJT6, Q9H089
Lsg1
LSG1 Fusion Protein Ag12016
150 μL
Primary
Human, Mouse, Rat
Antibody
IgG
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
SDS
Documentos
Documentos
Certificados
Promociones
Promociones
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado