Learn More
Corning™ LSE™ Fixed-Angle Rotors
Product Code. p-4265706 Shop All Corning Products
Click to view available options
Capacity:
18 x 1.5 mL
6 x 50 mL
12 x 15 mL
Unit Size:
Each
Product Code. 11367681
Brand: Corning™ 480136
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Rotors with different tube size and capacity configurations
This is an optional rotor for 6 x 50 mL tubes, for use with Corning™ LSETM Compact Centrifuge.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Type Rotor
Capacity 6 x 50 mL
Max. Speed 6,000 rpm
For Use With (Equipment) Corning™ LSE™ Compact Centrifuge
Angle Fixed
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.