Learn More
Buerkle™ LPDE Safety Wash Bottles with Leakproof Venting Valve
Product Code. 10550773 Shop All Bürkle Products
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Chemical Label:
Acetone
Distilled Water
Ethanol
Isopropanol
Methanol
Unlabeled
Förpackningsstorlek:
Each
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 10550773
Brand: Buerkle™ 03102050
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
The venting valve ensures that the excess pressure can escape and dripping is prevented. With leakproof venting valve, contents cannot leak when bottle has fallen over as with wash bottles with ball valve or venting hole.
  • Safe filling due to wide-necked opening 39 mm neck diameter
  • Permanent print according to GHS with substance name in German, English, French and Spanish, GHS pictograms and CAS number
  • LDPE yellow transparent with light protection
  • Contents 500 ml
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Capacity (Metric) 500 mL
Color Transparent
Material LDPE
Closure Color Red
Closure Included Yes
Mouth Wide
Product Type Safety Wash Bottle
Chemical Label Distilled Water
Closure Type Screw Cap
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.