Learn More
Kappes Systeme™ Longitudinal Divider
Click to view available options
Height (Metric):
105 mm
145 mm
Unit Size:
Each
Spécification
Spécification
| Product Type | Longitudinal Divider |
| Color | Zinc |
| For Use With (Equipment) | Secure and professional storage |
| Quantity | 1/Pk. |
| Height (Metric) | 105 mm |
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu