Learn More
Descripción
Molded polypropylene with external ridges and outside ribs to prevent vapor lock
- Inside ribbed surface slopes for quick filtration
- Use standard filter paper
- Autoclavable to 120°C (248°F)
- Bowl angle: 58°
Especificaciones
Especificaciones
| Diameter (Metric)Top | 4.8cm |
| Capacity (Metric) | 23 mL |
| Material | Polypropylene |
| Height (Metric) | 8.3 cm |
| Angle | 58° Bowl |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Diameter (Metric) Filter | 7cm |
| Length (Metric) Stem | 5cm |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?