missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

LM22B-10, MedChemExpress

Product Code. 16403948
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantity:
2 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Unit Size:
100mg
10mg
2mg
50mg
5mg
This item is not returnable. View return policy

Product Code. 16403948

Brand: Medchem Express HY104047

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

This item is not returnable. View return policy

MedChemExpress LM22B-10 is an activator of TrkB/TrkC neurotrophin receptor, and can induce TrkB, TrkC, AKT and ERK activation in vitro and in vivo.

LM22B-10 is an activator of TrkB/TrkC neurotrophin receptor, and can induce TrkB, TrkC, AKT and ERK activation in vitro and in vivo.

Specifikationer

Chemical Name or Material LM22B-10
Physical Form Solid
CAS 342777-54-2
Color Green
Quantity 10 mg
Purity Grade Notes Research
Molecular Formula C27H33ClN2O4
For Use With (Application) Neuroscience-Neuromodulation
Solubility Information DMSO : ≥ 150 mg/mL (309.27 mM)
SMILES ClC1=CC=C(C(C2=CC=C(N(CCO)CCO)C=C2)C3=CC=C(N(CCO)CCO)C=C3)C=C1
Molecular Weight (g/mol) 485.01
Formula Weight 485.01
Percent Purity 98.6%
Grade Research
Visa mer Visa mindre

Research purposes only

Korrigering av produktinnehåll

Fisher Scientific Encompass-programmet erbjuder artiklar som inte ingår i vår distributionsportfölj. Dessa produkter har vanligtvis inga bilder eller detaljerade beskrivningar. Vi är dock angelägna om att förbättra din shoppingupplevelse. Använd formuläret nedan för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.

Produkttitel

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.

Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.