Learn More
Lithocholic acid, MedChemExpress
Description
Lithocholic acid is a toxic secondary bile acid, causes intrahepatic cholestasis, has tumor-promoting activity.
Specifications
Spezifikation
| Chemical Name or Material | Lithocholic acid |
| CAS | 434-13-9 |
| Color | White |
| Purity Grade Notes | Research |
| Molecular Formula | C24H40O3 |
| Quantity | 1 g |
| Synonym | 3α-Hydroxy-5β-cholanic acid |
| Solubility Information | DMSO : 250 mg/mL (663.89 mM; Need ultrasonic) ∣Ethanol : 10 mg/mL (26.56 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C) |
| SMILES | C[C@@]12[C@](CC[C@]2([H])[C@H](C)CCC(O)=O)([H])[C@@]3([H])[C@]([C@@]4([C@](C[C@H](O)CC4)([H])CC3)C)([H])CC1 |
| Molecular Weight (g/mol) | 376.57 |
| Mehr anzeigen |
Research purposes only
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?