Learn More
Lithium Sulfate Monohydrate, Supelco™
Especificaciones
Especificaciones
| Melting Point | 120°C |
| CAS | 10102-25-7 |
| Quantity | 50 g |
| MDL Number | MFCD00149766 |
| Synonym | Lithium sulfate monohydrate, Lithium sulfate monohydrate |
| Molecular Weight (g/mol) | 109.94 (Anhydrous Basis) |
| Grade | Research |
| Density | 2.05 g/cm3 at 20°C |
| Chemical Name or Material | Lithium Sulfate Monohydrate |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?