Learn More
Melford Lithium Chloride
Click to view available options
Quantity:
500 g
1 kg
Unit Size:
1kg
500g
Descrizione
Product usually ships within 24 hours. Research or further manufacturing use only, not for food or drug use.
- CAS Number: 7447-41-8
- Molecular Formula: LiCI
- Molecular Weight: 42.4
Specifica
Specifica
| Chemical Name or Material | Lithium Chloride |
| CAS | 7447-41-8 |
| Quantity | 1 kg |
| Molecular Formula | LiCl |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto