Learn More
Lithium Carbonate, Supelco™
Descrizione
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which belong to one of the four categories of greener alternatives. LITHIUM CARBONATE is essential for sustainable energy solutions, particularly in lithium-ion batteries. Its eco-friendly properties enhance battery performance and longevity, supporting the transition to cleaner energy technologies while reducing environmental impact.
Specifica
Specifica
| Melting Point | 720°C |
| CAS | 554-13-2 |
| Quantity | 250 g |
| MDL Number | MFCD00011084 |
| Synonym | Lithium carbonate, Lithium carbonate |
| Molecular Weight (g/mol) | 73.89 |
| Grade | Research |
| Density | 2.1 g/cm3 at 20°C |
| Chemical Name or Material | Lithium Carbonate |
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.