Learn More
Lithium Acetate Dihydrate MP Biomedicals
Product Code. 11463452 Shop All MP Biomedicals Products
Change view
Click to view available options
Quantity:
1 kg
Unit Size:
1kg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity Unit Size
11463452 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Product Code. 11463452 Supplier MP Biomedicals Supplier No. 0215525691
 Restricted Item
Estimated Shipment: 24-11-2026
Especificaciones
CAS 6108-17-4
Quantity 1 kg
Molecular Formula C2H7LiO4
Synonym lithium acetate dihydrate, lithiumacetatedihydrate, lithium acetate dihydrate, reagent grade, lioac-2h2o, lioac.2h2o, ksc498a1d, c2h3o2.li.2h2o, lithotab acetate ion dihydrate, acetic acid lithium salt dihydrate
InChI Key IAQLJCYTGRMXMA-UHFFFAOYSA-M
SMILES [Li+].CC(=O)[O-].O.O
IUPAC Name lithium;acetate;dihydrate
Molecular Weight (g/mol) 102.014
PubChem CID 23666338
Formula Weight 102
Density 1.3 g/mL
Chemical Name or Material Lithium Acetate, Dihydrate
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.