Learn More
Limonin, MedChemExpress
Description
Limonin is a triterpenoid enriched in citrus fruits, which has antivirus and antitumor ability.
Spécification
Spécification
| Chemical Name or Material | Limonin |
| CAS | 1180-71-8 |
| Color | White |
| Purity Grade Notes | Research |
| Molecular Formula | C26H30O8 |
| Quantity | 100 mg |
| Synonym | Limonoic acid 3,19:16,17 dilactone |
| Solubility Information | DMSO : 41.67 mg/mL (88.56 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C) |
| SMILES | O=C1[C@@H]2[C@@]3(O2)[C@](CC[C@@]([C@@]4([C@@](CC(OC4)=O)([H])OC5(C)C)[C@@]5([H])CC6=O)([H])[C@]36C)(C)[C@H](C7=COC=C7)O1 |
| Molecular Weight (g/mol) | 470.51 |
| Afficher plus |
Research purposes only
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?