Learn More
Lidocaine, MedChemExpress
Beskrivning
Lidocaine (Lignocaine) inhibits sodium channels involving complex voltage and using dependence. Lidocaine decreases growth, migration and invasion of gastric carcinoma cells via up-regulating miR-145 expression and further inactivation of MEK/ERK and NF-κB signaling pathways. Lidocaine is an amide derivative and has potential for the research of ventricular arrhythmia.
Specifikationer
Specifikationer
| Chemical Name or Material | Lidocaine |
| Physical Form | Solid |
| CAS | 137-58-6 |
| Color | White |
| Quantity | 10 g |
| Purity Grade Notes | Research |
| Molecular Formula | C14H22N2O |
| For Use With (Application) | Cancer-Kinase/protease |
| Synonym | Lignocaine |
| Solubility Information | DMSO : ≥ 100 mg/mL (426.73 mM) ∣H2O : ≥ 5 mg/mL (21.34 mM) |
| Visa mer |
Research purposes only
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?