Beschreibung
Laminin gamma 1 Monoclonal specifically detects Laminin gamma 1 in Human samples. It is validated for ELISA, Immunohistochemistry (Paraffin), Protein Array.
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | Laminin gamma 1 |
| Applications | ELISA, Immunohistochemistry (Paraffin), Protein Array |
| Classification | Monoclonal |
| Clone | LAMC1/3162 |
| Conjugate | Alexa Fluor 594 |
| Dilution | Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin |
| Formulation | 50mM Sodium Borate |
| Gene Alias | LAMB2Laminin-7 subunit gamma, Laminin B2 chain, laminin subunit gamma-1, laminin, gamma 1 (formerly LAMB2), Laminin-1 subunit gamma, Laminin-10 subunit gamma, Laminin-11 subunit gamma, Laminin-2 subunit gamma, Laminin-3 subunit gamma, Laminin-4 subunit gamma, Laminin-6 subunit gamma, Laminin-8 subunit gamma, Laminin-9 subunit gamma, MGC87297, S-LAM gamma, S-laminin subunit gamma |
| Host Species | Mouse |
| Immunogen | Murine EHS laminin preparation |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?